Learn More
MP Biomedicals™ Suero bovino de ternero recién nacido
Código de producto. 17347479 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17347479 100 mL 100 ml
11405025 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17347479 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 092912149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.40€
    34.65€ / 100 ml
    Ahorro 1.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza en el cultivo celular para apoyar la maduración de los ovocitos, estudiar la función de las células epiteliales tubulares y desarrollar cultivos primarios de células como adipocitos viscerales.
Especificaciones
Color Marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Suero bovino de ternero recién nacido
Cantidad 100 mL
Sterilization Method 0.2 μfiltración m
Fuente Neonato bovino
Concentración de endotoxinas 30 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones en cultivo celular y conservación de órganos
Concentración de hemoglobina ≤27 mg/dL
Liofilizado No
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 265 a 323 mOsm/kg
pH Desde 7,1 hasta 8,2
Contenido de proteína Del 4,4 al 7%