Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nuevo azul de metileno N 85 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | New methylene Blue N |
| Nombre de nota | 85% |
| CAS | 1934-16-3 |
| Contenido de tinte | ca 70% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C18H22ClN3S |
| Número MDL | MFCD00135878 |
| Beilstein | 27, IV, 5163 |
| Sinónimo | Basic Blue 24 |
| Mostrar más |