Learn More
Norma TRPH 987 200 de Nueva Jersey μg/mL en diclorometano:disulfuro de carbono (9:1), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320394 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320394 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000987CD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Nombres de analitos o componentes Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano/Disulfuro de carbono
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Heneicosane 200 μg/mL∣n-Decane 200 μg/mL∣n-Docosane 200 μg/mL∣n-Dodecane 200 μg/mL∣n-Dotriacontane 200 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣n-Hentriacontane 200 μg/mL∣n-Heptacosane 200 μg/mL∣n-Heptadecane 200 μg/mL∣n-Heptatriacontane 200 μg/mL∣n-Hexacosane 200 μg/mL∣n-Hexadecane 200 μg/mL∣n-Hexatriacontane 200 μg/mL∣n-Nonacosane 200 μg/mL∣n-Nonadecane 200 μg/mL∣n-Nonane 200 μg/mL∣n-Nonatriacontane 200 μg/mL∣n-Octadecane 200 μg/mL∣n-Octane 200 μg/mL∣n-Octatriacontane 200 μg/mL∣n-Pentacosane 200 μg/mL∣n-Pentadecane 200 μg/mL∣n-Pentatriacontane 200 μg/mL∣n-Tetradecane 200 μg/mL∣n-Tetratriacontane 200 μg/mL∣n-Tricosane 200 μg/mL∣n-Tridecane 200 μg/mL∣n-Tritriacontane 200 μg/mL∣n-Undecane 200 μg/mL∣Octacosane 200 μg/mL∣Phytane 200 μg/mL∣Pristane 200 μg/mL∣Tetracontane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣Triacontane 200 μg/mL