Learn More
Nueva fucsina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10082660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082660 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10249463 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3248-91-7 | C22H24ClN3 | 365.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3248-91-7
Fórmula molecular C22H24ClN3
Peso molecular (g/mol) 365.91
Número MDL MFCD00012567
Clave InChI ORDGVBRMUJCHEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Violet 2, C.I. 42520, Magenta III
PubChem CID 14454445
ChEBI CHEBI:87671
Nombre IUPAC 4-[(4-amino-3-metilfenilo)-(4-imino-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metilo]-2-metilanilina; clorhidrato
SMILES [Cl-].CC1=CC(=CC=C1N)[C+](C1=CC=C(N)C(C)=C1)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Especificaciones
Absorbancia 1500 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material New Fuchsin
Índice de absorción 1.1 to 1.4
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 550 to 554nm (in 50% ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.89
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales