Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo ácido, puro
Código de producto. 10055943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055943 100 g Frasco de vidrio 100 g
10583361 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055943 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190231000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2611-82-7 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2611-82-7
Fórmula molecular C20H11N2Na3O10S3
Peso molecular (g/mol) 604.46
Número MDL MFCD00004084
Clave InChI IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K
Sinónimo Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A
PubChem CID 131851859
Nombre IUPAC ácido (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaftalen-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-1,3-disulfonico; sodio
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material New Coccine
Contenido de tinte 75% min.
Beilstein 16, I, 306
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.46
Pérdida por secado 10% max. (135°C, 6 hrs)
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Burdeos a marrón
Cantidad 100 g
Forma física Polvo