Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, órbita 5,1 cm
Código de producto. 11300025
Change view
Click to view available options
Órbita:
5,1 cm (2 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Órbita unitSize
11300025 5,1 cm (2 in) 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11300025
Marca: Eppendorf™ M13200012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las incubadoras con agitador de consola Eppendorf Innova 43 y 43R (refrigerada) son la solución ideal para la manipulación precisa de grandes volúmenes de cultivo. El diseño de carga superior accionado por pedal permite colocar los matraces verticalmente de forma sencilla, y las muestras se pueden ver a través de la ventana.
New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, órbita 5,1 cm - Agitador/incubadora tipo consola con accionamiento de triple excéntrica – Proporciona una agitación de gran capacidad para matraces de hasta 6 l - Modo continuo o programación en varios pasos - Controles programables Innova – Cambia automáticamente la temperatura, la velocidad y las luces germicidas UV y fotosintéticas opcionales en intervalos de tiempo (almacena hasta 4 programas individuales con 15 pasos cada uno) - Controles y pantalla montados en la parte superior – Para una visualización y ajuste sencillos y ergonómicos - Pedal de liberación con tapa de fácil apertura - Proporciona apertura y cierre de puertas con manos libres, y acceso sin esfuerzo a las muestras - La bandeja de goteo integrada recoge los derrames accidentales para facilitar la limpieza y proteger el mecanismo de accionamiento. También se puede utilizar como depósito de agua para reducir la evaporación de la muestra - El tamaño de la plataforma grande de 76 × 46 cm proporciona una mayor flexibilidad con el número y el tamaño de los cultivos (se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 5,1 cm (2 in)
Intervalo de velocidad De 25 a 500 rpm con órbita de 2,5 cm, de 25 a 300 rpm con órbita de 5,1 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente más 5°C a 80°C
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 20 in
Fondo (métrico) 81,3 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 81,3 x 115,6 x 103,1 cm (45,5 x 20 x 40,6 in)
Altura (imperial) 40,6 in
Anchura (imperial) 45,5 in
Anchura (métrico) 115,6 cm
Intervalo del temporizador 0,01 a 99:59 h, continuo