Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos de ensayo para agitador de baño de agua modelo C76
Descripción
Requieren subplataforma (14-284-46); se pide por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de baño de agua C76 |
| Admite | Tubos de 18,0 x 25 mm |
| Incluye | introducir |
| Material | Acero inoxidable |