Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos de ensayo para agitador de baño de agua modelo C76
Código de producto. 11658613
Change view
Click to view available options
Admite:
29 tubos de 16 mm
Tubos de 18,0 x 25 mm
Tubos de 36,0 x 20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11658613 Tubos de 36,0 x 20 mm cada uno
11668613 Tubos de 18,0 x 25 mm cada uno
11648613 29 tubos de 16 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11658613
Marca: Eppendorf™ AG7TT20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas de tubos de ensayo tienen un ángulo ajustable y un soporte de altura del tubo. Fabricadas con acero inoxidable con insertos para ayudar a mantener los tubos y evitar que giren en la gradilla. Los mandos de apriete manual le permiten ajustar rápidamente el ángulo o liberar la gradilla de la placa base para facilitar el transporte a la mesa de trabajo.
Requieren subplataforma (14-284-46); se pide por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Agitador de baño de agua C76
Admite Tubos de 36,0 x 20 mm
Incluye introducir
Material Acero inoxidable