Learn More
- Home
- Products
- Agitadores
- Accesorios para agitadores
- Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Eppendorf™ Plataformas para matraces para agitadores Scientific
Código de producto. 11688643
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
5
6
8
9
12
16
20
25
34
40
64
65
Para utilizar con (equipo):
Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series
Innova 2100, Excella E24/E24R, I-2400
Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC
Innova 2300, Excella E5/E10, I-2500/I-2500KC
Innova Matraz agitador modelo 2150
Longitud de la plataforma (métrico):
33 cm
40,6 cm
46 cm
61 cm
76 cm
Anchura de la plataforma (métrico):
28 cm
30,4 cm
46 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
| Código de producto. | N.º de posiciones | Para utilizar con (equipo) | Longitud de la plataforma (métrico) | Anchura de la plataforma (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11688643 | 8 | Innova Matraz agitador modelo 2150 | 61 cm | 46 cm | cada uno |
| 11658623 | 8 | Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series | 40,6 cm | 30,4 cm | 1 PCS |
| 11336004 | 40 | Innova 2300, Excella E5/E10, I-2500/I-2500KC | 76 cm | 46 cm | 1 PCS |
| 11648623 | 12 | Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series | 40,6 cm | 30,4 cm | cada uno |
| 11335974 | 64 | Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | 46 cm | 46 cm | cada uno |
| 11365974 | 16 | Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | 46 cm | 46 cm | 1 PCS |
| 11355974 | 25 | Innova 2100, Excella E5, I-2500/I-2500KC | 46 cm | 46 cm | 1 PCS |
| 11345974 | 34 | Innova 2100, Excella E24/E24R, I-2400 | 46 cm | 46 cm | 1 PCS |
| 11608633 | 20 | Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series | 33 cm | 28 cm | 1 PCS |
| 11618633 | 12 | Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series | 33 cm | 28 cm | 1 PCS |
| 11638633 | 6 | Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series | 33 cm | 28 cm | cada uno |
| 11628633 | 8 | Innova 2000, Excella E1/E2, I-Series | 33 cm | 28 cm | 1 PCS |
| 11385974 | 5 | Innova 2100, Excella E24/E24R, I-2400 | 46 cm | 46 cm | 1 PCS |
| 11375974 | 9 | Innova 2100, Excella E24/E24R, I-2400 | 46 cm | 46 cm | 1 PCS |
| 11326004 | 65 | Innova 2300, Excella E5/E10, I-2500/I-2500KC | 76 cm | 46 cm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11688643
Proveedor
Eppendorf™
N.º de proveedor
M11949920
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Plataformas específicas para matraces Erlenmeyer o Fernbach de tamaño específico
- Se suministra con abrazaderas
Las capacidades indicadas son para la mayoría de recipientes de cada tamaño que encajarán en un patrón equili
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 2 L |
| Tipo de producto | Plataforma para agitador específica |
| Longitud de la plataforma (imperial) | 24 in |
| Longitud de la plataforma (métrico) | 61 cm |
| Anchura de la plataforma (imperial) | 18 in |
| Anchura de la plataforma (métrico) | 46 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Innova Matraz agitador modelo 2150 |
| N.º de posiciones | 8 |