Learn More
Eppendorf™ New Brunswick Scientific™ respaldo de CO2
Descripción
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sistema de copia de seguridad de CO2 |
| Color | Innova y verde |
| Para utilizar con (aplicación) | CO2 back-up |
| Modelo | Narrow version |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Frecuencia | 50 Hz |