Learn More
Eppendorf™ Nuevo Brunswick™ Incubadora agitadora de CO2 S41i
Código de producto. p-7184570
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15511911 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15511911 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor S41I230011
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El nuevo Brunswick S41i es un agitador incubador de CO2 versátil y de tamaño mediano, ideal para laboratorios en crecimiento con espacio y presupuesto limitados. Combina una desinfección integrada de 120 °C y una cámara de acero inoxidable sin juntas, con el resistente Innova accionamiento triple excéntrico.
Aplicaciones
  • Preparación de inóculo para mamíferos
  • Expansión de líneas celulares de mamíferos en suspensión, p. ej. CHO, células HEK293 o Vero para la expresión de proteínas o la producción de vectores virales
  • Crecimiento de células sensibles, como células madre pluripotentes inducidas o mesenquimales (MSC o iPSC), en microportadores para reprogramación o producción de exosomas.
  • Cultivo de células adherentes y aplicaciones que requieren un cultivo estático y en matraz agitado como cultivos de hibridomas, la adaptación de células adherentes a células en suspensión.
Características
  • Dos en uno: Plataforma agitadora para cultivos en suspensión más hasta dos estantes (uno incluido) para cultivo simultáneo en incubadora de CO2 estático
  • Ideal para espacios de laboratorio limitados: El diseño compacto cabe debajo del banco o se apila en un espacio reducido.
  • Velocidad máxima de agitación: 25 a 400 rpm (apiladas: 25 a 250/400 para unidad superior/inferior)
  • Protección eficaz contra la contaminación: rutina de °desinfección integrada a 120 °C
  • Fácil limpieza y desinfección: Cámara lisa y sin juntas, sin ventilador, fácil de desmontar en unos segundos, bandeja de agua extraíble.
  • Alta flexibilidad y capacidad de recipientes: desde tubos hasta matraces de 5 L, por ejemplo 10 matraces Erlenmeyer de 1 L
  • Planificación de procesos confiable: Probado y comprobado Innova™ El accionamiento contrapesado excéntrico triple (tres ejes que soportan peso) proporciona vibración y un funcionamiento sin problemas durante años.
  • Especificaciones estrictas de CO2 para obtener resultados reproducibles: precisión: ±0,2% (al 5% de CO2), homogeneidad: ±0,1%
  • Proteja sus medios de expresión sensibles a la luz: El sistema de doble puerta también ayuda a proteger la atmósfera interior y a reducir el consumo de CO2.
  • Menos ruido en el laboratorio: Uno de los agitadores incubadores de CO2 más silenciosos del mercado, con el Innova™ transmisión contrapesada triple excéntrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm (1 in)
Capacidad portante (métrico) 11 kg
Exactitud del control de velocidad ±1 % de escala completa
Intervalo de velocidad De 25 a 400 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 50 °C
Amperaje <8 A
Admite 170 L
Tipo de producto Agitador orbital de CO2
Certificaciones/conformidad CE, UL, cUL, UKCA
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Exactitud de temperatura ±0,2 °C
Uniformidad de temperatura ±0,6 °C a temperatura ambiente de °20 C a 25 °C
Frecuencia 50 Hz
Dimensiones interiores (F x An x Al) 44,0 x 69,5 x 53,5 cm (17,3 x 27,4 x 21,1 in)
Dimensiones de la plataforma (L x An) 35,6 x 61,2 cm (14 x 24 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 73 x 87,5 x 85 cm (28,7 x 34,4 x 33,5 in)
Peso con embalaje (imperial) 423 lb.
Peso con embalaje (métrico) 192 kg
Peso (imperial) 340 lb.
Peso (métrico) 154 kg
Modelo Nuevo Brunswick S41i
Pantalla Pantalla táctil en color
Rango de humedad 90 ±5 % a 37 °C
Incluye 1 estante perforado de acero inoxidable instalado; 1 cubierta del sensor de CO2; 1 funda protectora de color; 1 protector de pie delantero; 2 protectores laterales para los pies; 2 bandejas de humedad (acero inoxidable, extraíbles para limpieza); 3 m/9,8 pies. Tubo de PVC, 6 mm (1/4 in) orificio, con un filtro HEPA de CO2 en línea conectado; 2 abrazaderas de manguera; 1 filtro HEPA con puesta a cero automática; 1 conector BMS; 3 espaciadores de rack; 3 pies de rack; 2 cubiertas de sensor de CO2 adicionales; 1 cable de alimentación/red eléctrica; 1 Manual de instrucciones
Interfaz 1 x USB 2.0; 1 x alarma de contacto de relé BMS; 1 x Ethernet (solo para fines de servicio y conexión a VisioNize Suite de laboratorio)
Intervalo del temporizador Continuo
Refrigerado No