Learn More
Eppendorf™ Agitadores apilables serie I: kits de apilamiento
Descripción
Requires
La plataforma Sticky Pad (14-285-746) requiere Sticky Pad (14-285-753, se vende por separado)
- El kit de apilamiento permite apilar verticalmente dos agitadores apilables de la serie I-26
- Las bases permiten elevar los agitadores hasta una altura adecuada
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Elevador de base para tres pilas |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10,16 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores apilables NBS serie I |
| Tamaño | Corto |