Learn More
Óxido de nevirapina N10, Mikromol™
Código de producto. 30051005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051005 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051005 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1146.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Óxido de nevirapina N10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine N10-Oxide
CAS 1027324-99-7
Nombres de analitos o componentes Nevirapine N10-Oxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 10-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-7-16-13-12(9)17-14(20)11-3-2-8-18(21)15(11)19(13)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4c(ccc[n+]4[O-])C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-10-óxido-5H-dipirido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-10-io-6-ona
Peso molecular (g/mol) 282.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282,1117 g/mol