Learn More
Óxido de nevirapina N1, Mikromol™
Código de producto. 30051228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051228 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051228 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1146.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Óxido de nevirapina N1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine N1-Oxide
CAS 162255-73-4
Nombres de analitos o componentes Nevirapine N1-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-, 1-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O2/c1-9-6-8-18(21)15-12(9)17-14(20)11-3-2-7-16-13(11)19(15)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,17,20)
SMILES Cc1cc[n+]([O-])c2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-1-óxido-5H-dipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-1-io-6-ona
Peso molecular (g/mol) 282.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1117 g/mol