Learn More
Nevirapina, Mikromol™
Código de producto. 17902266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17902266 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17902266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1146.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nevirapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine
CAS 129618-40-2
Nombres de analitos o componentes Nevirapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-5H-dipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 266.3
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266,1168 g/mol