Learn More
Nevirapine, MedChemExpress
Código de producto. 16494048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494048 10 mg 10 miligramos
16450407 50 mg 50 miligramos
16435036 100 mg 100 miligramos
16430996 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
MedChemExpress Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS; with a Ki of 270 μM.
Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine
CAS 129618-40-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14N4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo BI-RG 587 NSC 641530 NVP
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (53.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CC=C2)N(C3CC3)C4=NC=CC(C)=C4N1
Peso molecular (g/mol) 266.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.3
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus