Learn More
Nevirapina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30051796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051796 100 mg 100 miligramos
30051856 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051796 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1146.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nevirapina EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
CAS 287980-84-1
Nombres de analitos o componentes 4-Methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nevirapine Anhydrous Imp. B (EP), Nevirapine USP Related Compound B, Nevirapine USP RC B, 4-Methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 5,11-dihydro-4-methyl-, BIRG 616 BS, Nevirapine Related Compound B, Nevirapine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O/c1-7-4-6-14-11-9(7)15-12(17)8-3-2-5-13-10(8)16-11/h2-6H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
SMILES Cc1ccnc2Nc3ncccc3C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 4-metil-5,11-dihidrodipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 226.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0855 g/mol