Learn More
Nevirapina EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30052514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052514 25 mg 25 miligramos
30050082 100 mg 100 miligramos
30461316 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052514 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1146.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nevirapina EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
CAS 133627-17-5
Nombres de analitos o componentes 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Nevirapine Anhydrous Imp. A (EP), Nevirapine USP Related Compound A, Nevirapine USP RC A, 11-Ethyl-4-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, Nevirapine Related Compound A, Nevirapine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O/c1-3-18-12-10(5-4-7-15-12)14(19)17-11-9(2)6-8-16-13(11)18/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,17,19)
SMILES CCN1c2nccc(C)c2NC(=O)c3cccnc13
Nombre IUPAC 11-etil-4-metil-5H-dipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 254.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1168 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.