Learn More
Nevirapina-d3, TRC
Código de producto. 30479418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30479418 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3912782.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nevirapine-D3
CAS 1051419-24-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15H11D3N4O
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one','11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(methyl-d3)- (ACI), 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(methyl-d3)-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one (ACI), Nevirapine-d3, Nevirapine-D3 (methyl-D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 2-ciclopropil-7-(trideuteriometil)-2,4,9,15-tetrazatriciclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-10-ona
Peso molecular (g/mol) 269.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1356
Porcentaje de pureza >95