Learn More
Nevirapina anhidra, LoGiCal
Código de producto. 30459732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459732 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459732 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1146.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Nevirapine
CAS 129618-40-2
Nombres de analitos o componentes Nevirapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Nombre IUPAC 11-ciclopropil-4-metil-5H-dipirido[2,3-b:3',2'-e][1,4]diazepin-6-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 266.3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266,1168 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.