Learn More
Mezcla de terpenos Nevada 0058 1000 μg/mL en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316894 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316894 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000058IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Trans-Caryophyllene∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣beta-Pinene∣Caryophyllene Oxide∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Limonene∣Myrcene∣Terpinolene
CAS 87-44-5, 515-69-5, 6753-98-6, 127-91-3, 1139-30-6, 80-56-8
Nombres de analitos o componentes (-)-Trans-Caryophyllene∣alpha-Bisabolol∣alpha-Humulene∣beta-Pinene∣Caryophyllene Oxide∣DL-alpha-Pinene∣DL-Linalool∣Limonene∣Myrcene∣Terpinolene
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Isopropanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (-)-Trans-Caryophyllene 1000 mg/L∣alpha-Bisabolol 1000 mg/L∣alpha-Humulene 1000 mg/L∣beta-Pinene 1000 mg/L∣Caryophyllene Oxide 1000 mg/L∣DL-alpha-Pinene 1000 mg/L∣DL-Linalool 1000 mg/L∣Limonene 1000 mg/L∣Myrcene 1000 mg/L∣Terpinolene 1000 mg/L