Learn More
Mezcla de pesticidas de Nevada versión 2 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Abamectin∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dimethomorph∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Quintozene∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spirotetramat∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| CAS | 71751-41-2, 57960-19-7, 149877-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Abamectin∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dimethomorph∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins∣Quintozene∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spirotetramat∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Abamectin 100 μg/mL∣Acequinocyl 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dimethomorph 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenhexamid 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Spinetoram J 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?