Learn More
Invitrogen™ Proteína NeutrAvidin, DyLight™ 633
Código de producto. 10005813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10005813 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10005813 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 22844
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Protein
22844 contains 1 mL of protein in blue color liquid at a concentration of 1 mg/mL. Fluorescence peak is 627 nm (deep red).
Avidin is a glycoprotein found in the egg white and tissues of birds, reptiles and amphibia. The biotin-binding protein contains four identical subunits having a combined mass of 67,000-68,000 daltons. Removing the glycosylation from avidin yields NeutrAvidin Protein with a mass of 60,000 daltons. Carbohydrate-based lectin-binding is reduced to undetectable levels, yet biotin-binding affinity is retained. NeutrAvidin Protein offers the advantages of a neutral pI to minimize nonspecific adsorption, along with lysine residues that remain available for derivatization or other customized conjugation. NeutrAvidin Protein yields the lowest nonspecific binding among the known biotin binding proteins. The specific activity for biotin-binding is approximately 14 μg/mg of protein, which is near the theoretical maximum activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1mg/mL
Conjugado DyLight 633
reactividad cruzada Etiqueta
Formulación PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2
pH 7.2
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C.
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot
Grado de pureza o calidad purificado
Especie del huésped N/D
Tipo de producto NeutrAvidin