Learn More
Thermo Scientific™ Proteína NeutrAvidin
Código de producto. 11716416 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1000 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 miligramos
1000 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11716416 1000 mg 1000 MG
10443985 10 mg 10 miligramos
10675574 100 mg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11716416 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31055
La proteína NeutrAvidin es avidina nativa desglicosilada de clara de huevo. La eliminación del exceso de carbohidratos mediante un proceso exclusivo produce una proteína con un punto isoeléctrico más neutral y menos propiedades de unión inespecífica. Las formas purificadas y conjugadas de la proteína NeutrAvidin proporcionan un rendimiento excepcional en aplicaciones de inmunotransferencia (Western blot), ELISA e IHC que requieren sondas de unión a biotina. La especificidad de ensayos, sensibilidad y relación señal-ruido con la proteína NeutrAvidin suelen ser equivalentes o mejores que la estreptavidina, considerablemente más costosa. La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 µg/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica.
Formulación: 1000mg de proteína purificada y sin conservantes
31055 contiene 1000 mg de polvo liofilizado de avidina modificada en solución sin sales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1000 mg
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Sólido
Familia de proteínas Avidina
Molécula diana Biotina
Etiqueta o tinte Sin marcar