Learn More
Rojo neutro (grado técnico), TRC
Código de producto. 30478292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478292 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30478292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN391013100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neutral Red (Technical Grade)
CAS 553-24-2
Fórmula molecular C15H16N4 .HCl
Cantidad 100 g
Sinónimo C.I. Basic Red 5','Monohydrochloride, Toluylene Red, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine Hydrochloride, C.I. 50040, C.I. Basic Red 5, Neutral Red, Neutral Red W, Nuclear Fast Red (basic dye), N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 288.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1142