Learn More
Rojo neutro, puro, grado indicador, C.I. 50040, Fisher Chemical
Código de producto. 10080290 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 GR
10080290 5 g 5 GR
1 options
Código de producto. 10080290 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/1270/44
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 290°C
CAS 553-24-2
Fórmula molecular C15H17ClN4
Número MDL 12651
Clave InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.77g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo