Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo neutro, ACS
Código de producto. 15474969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474969 250 g 250 g
15464969 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474969 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62643.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.62€
    108.65€ / 250 g
    Ahorro 24.97€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Contratinción nuclear útil en el intervalo de pH 6,8 a 8,0
Neutral Red is most commonly used for histological stain for lysosymes but has also been incorporated in investigation of viruses, as a pH indicator, determination of DNA with optical and electrochemical methods, evaluation of synthetic and naturally derived biomaterials. Neutral red can be electrochemically polymerized and used as a redox mediator. The compound once taken up by cells can be used to acertain cell viability with a excitation maximum at 470 nm and emission maximum at 580nm. It is used as a red nuclear counter stain in various cytochemical procedures. It is suitable for microscopy and microbiology and supravital staining of living blood cells. A vital dye used as an indicator and biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo neutro se utiliza más comúnmente para la tinción histológica de las lisosimas, pero también se ha incorporado en la investigación de los virus, como indicador del pH, la determinación del ADN con métodos ópticos y electroquímicos, y la evaluación de biomateriales sintéticos y de origen natural. El rojo neutro puede ser polimerizado electroquímicamente y utilizarse como mediador redox. Una vez que el compuesto es absorbido por las células, puede utilizarse para acrecentar la viabilidad celular con una excitación máxima a 470 nm y una emisión máxima a 580 nm. Se utiliza como una tinción roja del contador nuclear en varios procedimientos citoquímicos. Es adecuado para microscopía y microbiología y tinción supravital de células sanguíneas vivas. Colorante vital utilizado como indicador y tinción biológica.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml a 25 °C), abs. alcohol (1,8 %) y solución cello (3,75 %).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-24-2
Fórmula molecular C15H17ClN4
Peso molecular (g/mol) 288.779
Número MDL MFCD00012651
Clave InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neutral Red
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Índice Merck 14,6488
Color De negro a verde
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml at 25°C),abs. alcohol (1.8%),and cello solve (3.75%).
Cantidad 250 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.78
Grado ACS