Learn More
Rojo neutro, 60%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473700 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11473700 250 g
1 options
Código de producto. 11473700 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210243883
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neutral red
CAS 553-24-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.6
Fórmula molecular C15H17ClN4
Sinónimo Nuclear Fast Red, C.I. 50040
Color Verde
Cantidad 250 g
Clave InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Forma física Polvo
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 288.779
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.8