Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo neutro
Código de producto. 10268473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10268473 100 g Frasco de vidrio 100 g
10259550 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10268473 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 415491000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-24-2
Fórmula molecular C15H17ClN4
Peso molecular (g/mol) 288.779
Número MDL MFCD00012651
Clave InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neutral Red
Punto de fusión 290.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1 to 1.12
Contenido de tinte 50% min.
Beilstein 25, 401
Índice Merck 15, 6573
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 539 to 544nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.77
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino