Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neutral Red |
| Punto de fusión | 290.0°C |
| Nombre de nota | Pure |
| Índice de absorción | 1 to 1.12 |
| Contenido de tinte | 50% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 539 to 544nm |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Beilstein | 25, 401 |
| Índice Merck | 15, 6573 |
| Mostrar más |