Learn More
Melford Rojo neutro
Descripción
Colorante biológico utilizado para teñir los núcleos de rojo y para probar la viabilidad de las células para incorporar y unirse al rojo neutro.
Colorante biológico utilizado para teñir los núcleos de rojo y para probar la viabilidad de las células para incorporar y unirse al rojo neutro. Contenido de tinte: > 90%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neutral Red |
| CAS | 553-24-2 |
| Fórmula molecular | C15H16N4-HCl |
| Cantidad | 5 g |