Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo neutro
Código de producto. 15475319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475319 1 g 1 g
15485319 5 g 5 g
15495319 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475319 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63054.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.29€
    33.65€ / 1 g
    Ahorro 6.64€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Contratinción nuclear útil en el intervalo de pH 6,8 a 8,0
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 553-24-2
Fórmula molecular C15H17ClN4
Peso molecular (g/mol) 288.779
Número MDL MFCD00012651
Clave InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 5; C.I. 50040
PubChem CID 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nombre IUPAC 8-N,8-N,3-trimetilfenazina-2,8-diamina; clorhidrato
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neutral Red
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Índice Merck 14,6488
Color De negro a verde
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.78