Learn More
Neurotoxin Inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16484688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484688 10 mg 10 miligramos
16470977 50 mg 50 miligramos
16437407 5 mg 5 miligramos
16415526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112722
MedChemExpress Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Neurotoxin Inhibitor is a neurotoxin inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neurotoxin Inhibitor
Forma física Solid
CAS 951571-70-3
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14N4OS
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 45 mg/mL (129.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C2=CC=CC=C2)C3=C(N(C4=NC5=CC=CC=C5S4)N=C3)N1
Peso molecular (g/mol) 346.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.41
Porcentaje de pureza 99.72%