Learn More
MedChemExpress Neurotensin(8-13)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.0% |
| CAS | 60482-95-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 816.99 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (61.20 mM∣Need ultrasonic) |