Learn More
MedChemExpress Neurotensin
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 97.4% |
| CAS | 39379-15-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Peso molecular | 1672.92 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (19.92 mM∣Need ultrasonic) |