Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight serie 1700 Neuros™ con aguja extraíble
Código de producto. 17229119
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
Número de punta de aguja:
3
4
Modelo:
1701 RN
1701 RN
1702 RN
1705 RN
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de punta de aguja Modelo Tamaño de la unidad
17229119 25 μl 4 1702 RN cada uno
16295472 10 μl 4 1701 RN -
13511650 10 μl 3 1701 RN cada uno
12666187 25 μl 3 1702 RN cada uno
12585438 50 μl 3 1705 RN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17229119 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 6546011
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo)
Calibre de aguja 33 G
Diámetro interior (imperial) 0,029 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.108 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,008 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 0.729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.210 mm
Para utilizar con (aplicación) Inyecciones para animales controladas
Longitud (métrico) 0 a 20 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Presión máxima 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1702 RN
Número de punta de aguja 4
Volumen (métrico) 25 μl
Longitud de la aguja (métrico) Entre 0 y 20 mm