Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight serie 1700 Neuros™ con aguja extraíble
Descripción
- La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
- El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
- La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
- La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
- Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo), PTFE (punta) |
| Calibre de aguja | 33 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,029 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,004 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,108 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,008 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,729 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Mostrar más |