missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Neuropeptide Y Receptor 6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17121174 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17121174 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17121174 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5113311

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neuropeptide Y Receptor 6 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

Neuropeptide Y Receptor Y6 (NPY6R) is a receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The activity of this receptor is mediated by G proteins that inhibits adenylate cyclase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuropeptide Y Receptor 6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 3.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica NPY6R
N.º de referencia del gen Q61212, Q99463
Alias de gen neuropeptide Y receptor type 6; neuropeptide Y receptor Y6; neuropeptide Y receptor Y6 (pseudogene); NPY1RL; Npy5r; NPY6R; NPY6-R; NPY6RP; pancreatic polypeptide receptor 2; PP2; Ppyr2; Y2B
Símbolos de los genes NPY6R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Putative neuropeptide Y receptor type 6 protein (1-39AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18169, 4888
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.