Learn More
MedChemExpress Neuropeptide Y(29-64)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.42% |
| CAS | 303052-45-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 4272.7 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (3.90 mM∣Need ultrasonic) |