Learn More
MedChemExpress Neuropeptide Y (13-36), amide, human
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 122341-40-6 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 3000.4 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Neuropeptide Y (13-36), human |