Learn More
MedChemExpress Neuropeptide W-23(human)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.02% |
| CAS | 383415-79-0 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 2583.02 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | NPW-23 |