Learn More
Tocris Bioscience™ Neuropeptide S (Mouse)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18734709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18734709 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18734709 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5857/1
Potent endogenous neuropeptide S receptor (NPSR) agonist
Neuropeptide S (Mouse) is a potent endogenous neuropeptide S receptor (NPSR) agonist (EC50 = 3 nM). Induces mobilization of intracellular Ca2+. Increases locomotor activity and wakefulness in mice. Also reduces anxiety-like behavior in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 412938-74-0
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Descripción Additional Peptide Receptor Products
Peso molecular Observed M.W.: 2182.47
Cantidad 1 mg
Forma estructural C93H156N34O27