missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neuropeptide FF R1/NPFFR1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145174
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30145174 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30145174 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NB300168CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neuropeptide FF R1/NPFFR1 Polyclonal antibody specifically detects Neuropeptide FF R1/NPFFR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Neuropeptide FF R1/NPFFR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ10751, G protein-coupled receptor 147, GPR147, neuropeptide FF 1, neuropeptide FF receptor 1, NPFF1G-protein coupled receptor 147, NPFF1R1, OT7T022, RFamide-related peptide receptor OT7T022
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno N terminal sequence MEGEPSQPPNSSWPLS and the C terminal sequence CSHLPLTIPAWDI of the human NPFF1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.