Learn More
Neuropathiazol, MedChemExpress
Código de producto. 16460417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460417 50 mg 50 miligramos
16416767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10591
MedChemExpress Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Neuropathiazol, a neuronal differentiation inducer, selectively induces neuronal differentiation of multipotent hippocampal neural progenitor cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neuropathiazol
Forma física Solid
CAS 880090-88-0
Color Marrón
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18N2O2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)C2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2
Peso molecular (g/mol) 338.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.42
Porcentaje de pureza 98.27%