Learn More
MedChemExpress Neuromedin N
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.49% |
| CAS | 92169-45-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 745.95 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (67.03 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Neuromedin N (rat, mouse, porcine, canine) |