Learn More
MedChemExpress Neuromedin B
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.08% |
| CAS | 87096-84-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1132.29 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 12.5 mg/mL (11.04 mM∣Need ultrasonic) |