Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Código de producto. 16421898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16421898 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16421898 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0242A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Especificaciones
Pureza 96.64%
CAS 101536-55-4
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1438.47 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)