Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Código de producto. 16494006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494006 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16494006 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0242A
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Neurokinin B TFA belongs to the tachykinin family of peptides. Neurokinin B binds a family of GPCRs-including neurokinin receptor 1 (NK1R), NK2R, and NK3R-to mediate their biological effect.
Especificaciones
Pureza 96.64%
CAS 101536-55-4
Contenido y almacenamiento Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1438.47 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic)