Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Specifications
Specifications
| Pureza | 96.64% |
| CAS | 101536-55-4 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1438.47 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic) |