Learn More
MedChemExpress Neurokinin A
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 86933-74-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1133.32 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Substance K∣ Neurokinin α∣ Neuromedin L |